2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3008-100MG PC3008-250MG
APOSPC3008-100MGEA 29 EUR
APOSPC3008-100MG APOSPC3008-250MG
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052283
CAS-Nummer: 166964-31-4
UN: 1759
ADR: 8,III