7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
PC301100-100G
APOSPC301100-100GEA 148 EUR
APOSPC301100-100G
7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈ClFN₂O₃
Molecular Weight: 282,6600 g/mol
Schmelzpunkt: 222…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458865
CAS-Nummer: 100361-18-0