3-Fluor-4-biphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 383 EUR
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluor-4-biphenylboronsäure
3-Fluor-4-biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₀BFO₂
Molecular Weight: 216,200 g/mol
Schmelzpunkt: 237…242 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04115668
CAS-Nummer: 409108-13-0