3-(4-Fluorophenyl)propanal
Lieferant: Apollo Scientific
PC301205-1G PC301205-5G
APOSPC301205-1GEA 292 EUR
APOSPC301205-1G APOSPC301205-5G
3-(4-Fluorophenyl)propanal
3-(4-Fluorophenyl)propanal
Formel: C₉H₉FO
Molecular Weight: 152.1656 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08064186
CAS-Nummer: 63416-70-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable