4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3016-1G PC3016-5G
APOSPC3016-1GEA 51 EUR
APOSPC3016-1G APOSPC3016-5G
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl
Formel: C₁₄H₆F₈
Molecular Weight: 326.19 g/mol
Schmelzpunkt: 148…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000314
CAS-Nummer: 26475-18-3