α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dinitro-5-(trifluormethyl)benzol
PC3018-100G
PC3018-25G
PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA
69.6
EUR
APOSPC3018-100G
APOSPC3018-25G
APOSPC3018-500G
α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol 99%
α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol
Formel:
C₇H₃F₃N₂O₄ Molecular Weight: 236.11 g/mol Siedepunkt: 127…129 °C/9mmHg Schmelzpunkt: 47…52 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007233 CAS-Nummer: 401-99-0 EINECS: 206-935-2 |