2-(3,4,5-Trifluorphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC302003-1G
APOSPC302003-1GEA 149 EUR
APOSPC302003-1G
2-(3,4,5-Trifluorphenyl)ethanol
2-(3,4,5-Trifluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₇F₃O
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660355
CAS-Nummer: 886761-77-9