2,3-Dichlor-6-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302005-25G PC302005-5G PC302005-1G PC302005-100G
APOSPC302005-25GEA 346 EUR
APOSPC302005-25G APOSPC302005-5G APOSPC302005-1G APOSPC302005-100G
2,3-Dichlor-6-fluorbenzoesäure 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Molecular Weight: 209 g/mol
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090506
CAS-Nummer: 32890-91-8