2,3-Dichlor-6-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302006-1G
PC302006-5G
APOSPC302006-1GEA
108
EUR
APOSPC302006-1G
APOSPC302006-5G
2,3-Dichlor-6-fluorbenzylamin 97%
2,3-Dichlor-6-fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₆Cl₂FN Molecular Weight: 194,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660174 CAS-Nummer: 886501-27-5 |