2,3-Difluor-6-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302009-1G PC302009-250MG
APOSPC302009-1GEA 719 EUR
APOSPC302009-1G APOSPC302009-250MG
2,3-Difluor-6-methoxybenzylamin 98%
2,3-Difluor-6-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₉F₂NO
Molecular Weight: 173.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116022
CAS-Nummer: 886501-77-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable