2,3-Difluor-6-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2-Difluor-3-hydroxy-4-methoxybenzol, 3,4-Difluor-2-hydroxyanisol
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 121 EUR
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluor-6-methoxyphenol 97%
2,3-Difluor-6-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Molecular Weight: 160.12 g/mol
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116024
CAS-Nummer: 186306-70-7