2,4-Dichlor-5-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302011-1G PC302011-5G
APOSPC302011-1GEA 133 EUR
APOSPC302011-1G APOSPC302011-5G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzylamin 97%
2,4-Dichlor-5-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₆Cl₂FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660211
CAS-Nummer: 939980-28-6