1,4-Dibrom-2-(trifluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302014-25G PC302014-5G PC302014-1G
APOSPC302014-25GEA 191 EUR
APOSPC302014-25G APOSPC302014-5G APOSPC302014-1G
1,4-Dibrom-2-(trifluormethoxy)benzol 97%
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
Molecular Weight: 319,90 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179335
CAS-Nummer: 175278-13-4