2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302015-1G PC302015-5G
APOSPC302015-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302015-1G APOSPC302015-5G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Molecular Weight: 230.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226279
CAS-Nummer: 6656-72-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III