2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302019-1G PC302019-5G PC302019-25G PC302019-100G
APOSPC302019-1GEA 104 EUR
APOSPC302019-1G APOSPC302019-5G APOSPC302019-25G APOSPC302019-100G
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₉H₈F₄O
Molecular Weight: 208,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660358
CAS-Nummer: 886761-79-1