2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302020-1G
PC302020-5G
APOSPC302020-1GEA
104
EUR
APOSPC302020-1G
APOSPC302020-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel:
C₉H₈F₄O Molecular Weight: 208.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660359 CAS-Nummer: 886761-80-4 |