2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302029-1G PC302029-5G PC302029-10G PC302029-25G PC302029-100G
APOSPC302029-1GEA 126 EUR
APOSPC302029-1G APOSPC302029-5G APOSPC302029-10G APOSPC302029-25G APOSPC302029-100G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)zimtsäure 97%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)zimtsäure
Formel: C₁₁H₉F₃O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832350
CAS-Nummer: 1017779-14-4