3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302035-1G PC302035-5G PC302035-10G
APOSPC302035-1GEA 30.6 EUR
APOSPC302035-1G APOSPC302035-5G APOSPC302035-10G
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈ClFO₂
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116058
CAS-Nummer: 881189-65-7