3-Chlor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302048-1G PC302048-5G PC302048-10G
APOSPC302048-1GEA 348 EUR
APOSPC302048-1G APOSPC302048-5G APOSPC302048-10G
3-Chlor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₄ClF₅OS
Molecular Weight: 266.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652412
CAS-Nummer: 1240257-88-8