2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302052-1G
PC302052-25G
APOSPC302052-1GEA
21.9
EUR
APOSPC302052-1G
APOSPC302052-25G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formel:
C₉H₅ClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115850 CAS-Nummer: 886496-95-3 |