3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302053-1G PC302053-5G
APOSPC302053-1GEA 134 EUR
APOSPC302053-1G APOSPC302053-5G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660207
CAS-Nummer: 886499-13-4