4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302057-1G PC302057-5G
APOSPC302057-1GEA 58 EUR
APOSPC302057-1G APOSPC302057-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₁₁H₁₄F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201020
CAS-Nummer: 438050-19-2