(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302061-1G PC302061-5G PC302061-10G PC302061-25G
APOSPC302061-1GEA 33.5 EUR
APOSPC302061-1G APOSPC302061-5G APOSPC302061-10G APOSPC302061-25G
(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
(4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molecular Weight: 238,59 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116012
CAS-Nummer: 22902-86-9