4-Ethoxy-2,6-difluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302062-1G PC302062-5G
APOSPC302062-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302062-1G APOSPC302062-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorbenzylalkohol 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Molecular Weight: 188.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258696
CAS-Nummer: 438050-23-8