4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302063-1G PC302063-5G
APOSPC302063-1GEA 109 EUR
APOSPC302063-1G APOSPC302063-5G
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
Molecular Weight: 209,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660254
CAS-Nummer: 886501-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III