5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC302065-1G PC302065-5G PC302065-10G
APOSPC302065-1GEA 58 EUR
APOSPC302065-1G APOSPC302065-5G APOSPC302065-10G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molecular Weight: 205,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660352
CAS-Nummer: 89223-58-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III