2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302067-1G PC302067-5G
APOSPC302067-1GEA 116 EUR
APOSPC302067-1G APOSPC302067-5G
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₂Cl₂F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832276
CAS-Nummer: 186517-39-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III