(2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)phenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302071-1G PC302071-5G
APOSPC302071-1GEA 116 EUR
APOSPC302071-1G APOSPC302071-5G
(2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)phenyl)acetonitril 98%
(2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)phenyl)acetonitril
Formel: C₉H₄Cl₂F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519350
CAS-Nummer: 1092461-09-0