2-Chlor-3,6-difluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302072-25G PC302072-5G PC302072-1G
APOSPC302072-25GEA 264 EUR
APOSPC302072-25G APOSPC302072-5G APOSPC302072-1G
2-Chlor-3,6-difluorbenzonitril 98%
2-Chlor-3,6-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂ClF₂N
Molecular Weight: 173.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660175
CAS-Nummer: 886501-33-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III