2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302078-1G
PC302078-5G
PC302078-25G
PC302078-100G
APOSPC302078-1GEA
69.6
EUR
APOSPC302078-1G
APOSPC302078-5G
APOSPC302078-25G
APOSPC302078-100G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O Molecular Weight: 269.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832315 CAS-Nummer: 1017778-77-6 UN: 3265 ADR: 8 II |