2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302079-1G PC302079-5G PC302079-10G
APOSPC302079-1GEA 126 EUR
APOSPC302079-1G APOSPC302079-5G APOSPC302079-10G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Molecular Weight: 206.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832325
CAS-Nummer: 1017779-01-9