2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302081-1G PC302081-5G
APOSPC302081-1GEA 116 EUR
APOSPC302081-1G APOSPC302081-5G
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 205,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201056
CAS-Nummer: 1373920-87-6