2-Methyl-5-(trifluormethyl)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302083-1G
PC302083-5G
APOSPC302083-1GEA
105
EUR
APOSPC302083-1G
APOSPC302083-5G
2-Methyl-5-(trifluormethyl)zimtsäure 97%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₁H₉F₃O₂ Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832288 CAS-Nummer: 1017778-08-3 |