3',6'-Dichlor-2'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302086-1G PC302086-5G PC302086-25G
APOSPC302086-1GEA 105 EUR
APOSPC302086-1G APOSPC302086-5G APOSPC302086-25G
3',6'-Dichlor-2'-fluoracetophenon 98%
3',6'-Dichlor-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Molecular Weight: 207,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025392
CAS-Nummer: 916420-72-9