3-Chlor-2,6-difluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302088-5G PC302088-1G PC302088-10G
APOSPC302088-5GEA 24.8 EUR
APOSPC302088-5G APOSPC302088-1G APOSPC302088-10G
3-Chlor-2,6-difluorbenzonitril 98%
3-Chlor-2,6-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂ClF₂N
Molecular Weight: 173.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660172
CAS-Nummer: 86225-73-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III