3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302091-1G PC302091-5G PC302091-10G
APOSPC302091-1GEA 0 EUR
APOSPC302091-1G APOSPC302091-5G APOSPC302091-10G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116354
CAS-Nummer: 924817-93-6