3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302094-1G
PC302094-5G
PC302094-10G
APOSPC302094-1GEA
101
EUR
APOSPC302094-1G
APOSPC302094-5G
APOSPC302094-10G
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molecular Weight: 204.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185677 CAS-Nummer: 1214384-89-0 |