3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302098-1G PC302098-5G PC302098-10G
APOSPC302098-1GEA 77 EUR
APOSPC302098-1G APOSPC302098-5G APOSPC302098-10G
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110997
CAS-Nummer: 945003-38-3