3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302099-1G PC302099-5G
APOSPC302099-1GEA 101 EUR
APOSPC302099-1G APOSPC302099-5G
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molecular Weight: 269.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398596
CAS-Nummer: 853367-87-0
UN: 3261
ADR: 8 III