4'-Chlor-3'-fluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302106-1G PC302106-25G PC302106-5G
APOSPC302106-1GEA 0 EUR
APOSPC302106-1G APOSPC302106-25G APOSPC302106-5G
4'-Chlor-3'-fluoracetophenon
4'-Chlor-3'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115858
CAS-Nummer: 151945-84-5