4-Chlor-3-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302107-25G PC302107-5G PC302107-10G
APOSPC302107-25GEA 435 EUR
APOSPC302107-25G APOSPC302107-5G APOSPC302107-10G
4-Chlor-3-fluorbenzamid
4-Chlor-3-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Molecular Weight: 173.57
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 874781-07-4