4'-Fluor-2'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluoro-2-methylphenyl)ethanone
PC302110-25G
PC302110-5G
PC302110-1G
APOSPC302110-25GEA
184
EUR
APOSPC302110-25G
APOSPC302110-5G
APOSPC302110-1G
4'-Fluor-2'-methylacetophenon
4'-Fluor-2'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00028041 CAS-Nummer: 446-29-7 |