2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)phenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302161-1G
PC302161-5G
APOSPC302161-1GEA
126
EUR
APOSPC302161-1G
APOSPC302161-5G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)phenylessigsäure 97%
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₅Cl₂F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519351 CAS-Nummer: 1092461-11-4 |