2-Brom-6-chlor-4-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302166-5G
PC302166-1G
APOSPC302166-5GEA
65.4
EUR
APOSPC302166-5G
APOSPC302166-1G
2-Brom-6-chlor-4-fluorphenol 97%
2-Brom-6-chlor-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₃BrClFO Molecular Weight: 225.44 g/mol Schmelzpunkt: 38…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115954 CAS-Nummer: 886499-83-8 |