(2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302168-1G
PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA
0
EUR
APOSPC302168-1G
APOSPC302168-5G
(2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ Schmelzpunkt: 149…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660234 CAS-Nummer: 886500-31-8 |