2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 266 EUR
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115966
CAS-Nummer: 848947-91-1