2'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302179-1G PC302179-5G
APOSPC302179-1GEA 112 EUR
APOSPC302179-1G APOSPC302179-5G
2'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
2'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201058
CAS-Nummer: 1373920-71-8