2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302181-1G
PC302181-5G
APOSPC302181-1GEA
112
EUR
APOSPC302181-1G
APOSPC302181-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₈F₃NO Molecular Weight: 215,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399826 CAS-Nummer: 1261683-78-6 |