3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302194-1G PC302194-5G PC302194-10G
APOSPC302194-1GEA 148 EUR
APOSPC302194-1G APOSPC302194-5G APOSPC302194-10G
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₂ClF₄N
Molecular Weight: 223.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519382
CAS-Nummer: 186517-00-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III