3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302203-1G
PC302203-5G
PC302203-25G
APOSPC302203-1GEA
81.2
EUR
APOSPC302203-1G
APOSPC302203-5G
APOSPC302203-25G
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molecular Weight: 222.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201030 CAS-Nummer: 1373921-01-7 |